Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4848R-CY7
BOSSBS-4848R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-4848R-CY7
Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
RUNX3 binds to the core site of murine Leukemia virus, the core sequences in the enhancer of the polyomavirus, and also to the enhancers of the T-cell receptor genes. May be involved in the control of cellular proliferation and/or differentiation (By similarity). Heterodimer of an alpha and a beta subunit. The alpha subunit binds DNA as a monomer and through the Runt domain.DNA-binding is increased by heterodimerization. Interacts with TLE1 and SUV39H1, Subcellular location in Nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RUNX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..