Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C Virus NS5a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4856R-A750
BOSSBS-4856R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4856R-A750
Anti-Hepatitis C Virus NS5a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
HCV is classified into the genus Hepacivirus of the family Flaviviridae. Like all the members of the family, HCV is an enveloped, single-stranded, positive-sense RNA virus. Its genome (about 9600 nt) is flanked at both termini by conserved, highly structured non-translated regions (NTRs) and encodes a polyprotein precursor (about 3000 aa), which is proteolytically processed by host and viral proteases to produce the structural (core, E1, E2 and p7) and non-structural (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A and NS5B) proteins of the virus. Recently, an additional protein has been identified, whose function remains unknown. NS5A is a ~56 kDa pleiotropic protein with key roles in both viral RNA replication and modulation of the physiology of the host cell.

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus NS5a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1973-2070/3010
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité