Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NS5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4856R-HRP
BOSSBS-4856R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-4856R-HRP
Anti-NS5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HCV is classified into the genus Hepacivirus of the family Flaviviridae. Like all the members of the family, HCV is an enveloped, single-stranded, positive-sense RNA virus. Its genome (about 9600 nt) is flanked at both termini by conserved, highly structured non-translated regions (NTRs) and encodes a polyprotein precursor (about 3000 aa), which is proteolytically processed by host and viral proteases to produce the structural (core, E1, E2 and p7) and non-structural (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A and NS5B) proteins of the virus. Recently, an additional protein has been identified, whose function remains unknown. NS5A is a ~56 kDa pleiotropic protein with key roles in both viral RNA replication and modulation of the physiology of the host cell. It's exact role is not currently known (2008).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NS5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité