Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NS4B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-4857R-A350
BOSSBS-4857R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4857R-A350
Anti-NS4B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
HCV is a positive, single-stranded RNA virus in the Flaviviridae family. The genome is approximately 10,000 nucleotides and encodes a single polyprotein of about 3,000 amino acids. The polyprotein is processed by host cell and viral proteases into three major structural proteins and several non-structural protein necessary for viral replication. Several different genotypes of HCV with slightly different genomic sequences have since been identified that correlate with differences in response to treatment with interferon alpha.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NS4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité