Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C Virus RNA-directed RNA polymerase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4858R-A750
BOSSBS-4858R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4858R-A750
Anti-Hepatitis C Virus RNA-directed RNA polymerase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The RNA directed RNA polymerase is also known as non-structural protein NS5B. NS5B is a 65 kDa protein that resembles other viral RNA polymerases. Hepatitis C virus (HCV) replication is thought to occur in membrane bound replication complexes. These complexes transcribe the positive strand and the resulting minus strand is used as a template for the synthesis of genomic RNA. There are two viral proteins involved in the reaction, NS3 and NS5B.

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus RNA-directed RNA polymerase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2501-2600/3010
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité