Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORBS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4862R
BOSSBS-4862REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4862R
Anti-SORBS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SORBS2 is an adapter protein that plays a role in the assembling of signaling complexes, being a link between ABL kinases and actin cytoskeleton. It can form a complex with ABL1 and CBL, thus promoting ubiquitination and degradation of ABL1 or with AKT1 and PAK1, thus mediating AKT1-mediated activation of PAK1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SORBS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité