Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4870R-A750
BOSSBS-4870R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4870R-A750
Anti-MS4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
High affinity receptor that binds to the Fc region of immunoglobulins epsilon. Aggregation of FCER1 by multivalent antigens is required for the full mast cell response, including the release of preformed mediators (such as histamine) by degranulation and de novo production of lipid mediators and cytokines. Also mediates the secretion of important lymphokines. Binding of allergen to receptor-bound IgE leads to cell activation and the release of mediators responsible for the manifestations of allergy.

Type: Primary
Antigen: MS4A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/243
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité