Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4877R-CY7
BOSSBS-4877R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4877R-CY7
Anti-C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The complement factor C3 consists of an alpha and a beta chain. C3 is a central factor in the complement cascade. It is central to the alternative pathway that leads to the C3 convertase C3bBb. The classical mannose binding lectin activation pathway leads to the C3 convertase C4b2a. These convertases cleave C3 resulting in C3a and C3b. Further degradation leads to the formation of the alpha chain products C3d, C3g and C3c. C3 is an acute phase protein that is produced by a wide range of tissues, including renal epithelial cells and hepatocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité