Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4890R-A680
BOSSBS-4890R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-4890R-A680
Anti-CD24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Modulates B-cell activation responses. Signaling could be triggered by the binding of a lectin-like ligand to the CD24 carbohydrates, and transduced by the release of second messengers derived from the GPI-anchor. Promotes AG-dependent proliferation of B-cells, and prevents their terminal differentiation into antibody-forming cells.

Type: Primary
Antigen: CD24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 27-59/80
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité