Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Apolipoprotein E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4892R-A750
BOSSBS-4892R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-4892R-A750
Anti-Apolipoprotein E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Apolipoprotein-E (apoE) is a protein component of plasma lipoproteins that mediates the binding, internalization and catabolism of lipoprotein particles. It can serve as a ligand for several lipoprotein receptors, including the LDL (ApoB/E) receptor and the hepatic apoE (chylomicron remnant) receptor. apoE is produced in most organs and occurs in all plasma lipoprotein fractions, constituting 10-20% of VLDL (very low density lipoprotein) and 1-2% of HDL (high density lipoprotein). Three major isoforms of apoE have been described in human (E2, E3 and E4) which differ by only one or two amino acids. oestrogen receptor has been shown to upregulate apoE gene expression via the ERa-mediated pathway, indicating a potential role for apoE in atherosclerosis. This is consistent with studies in mice in which plasma apoE levels were raised, thereby protecting the mice from diet-induced atherosclerosis. apoE has also been shown to be a potent inhibitor of proliferation and thus may play a role in angiogenesis, tumor cell growth and metastasis.

Type: Primary
Antigen: Apolipoprotein E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité