Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CITED1/ABCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4898R-A680
BOSSBS-4898R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4898R-A680
Anti-CITED1/ABCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Transcriptional coactivator of the p300/CBP-mediated trancription complex. Acts as a bridge, linking TFAP2 transcription factors and the p300/CBP transcriptional coactivator complex in order to stimulate TFAP2-mediated transcriptional activation. Positively regulates TGF-beta signaling through its association with the SMAD/p300/CBP-mediated transcriptional coactivator complex. Stimulates the peroxisome proliferator-activated receptors PPARA transcriptional activity. Enhances oestrogen-dependent transactivation mediated by oestrogen receptors. Acts also as a transcriptional corepressor; interferes with the binding of the transcription factors HIF1A or STAT2 and the p300/CBP transcriptional coactivator complex. Participates in sex determination and early gonad development by stimulating transcription activation of SRY. Plays a role in controlling left-right patterning during embryogenesis; potentiates transcriptional activation of NODAL-mediated gene transcription in the left lateral plate mesoderm (LPM). Plays an essential role in differentiation of the adrenal cortex from the adrenogonadal primordium (AGP); stimulates WT1-mediated transcription activation thereby up-regulating the nuclear hormone receptor NR5A1 promoter activity. Associates with chromatin to the PITX2 P1 promoter region.

Type: Primary
Antigen: CITED1/ABCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-193/193
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité