Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORBS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-4905R-CY3
BOSSBS-4905R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4905R-CY3
Anti-SORBS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Adapter protein that plays a role in the assembling of signaling complexes, being a link between ABL kinases and actin cytoskeleton. Can form complex with ABL1 and CBL, thus promoting ubiquitination and degradation of ABL1 or with AKT1 and PAK1, thus mediating AKT1-mediated activation of PAK1. Isoform 6 increases water and sodium absorption in the intestine and gall-bladder.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SORBS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité