Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4908R-A680
BOSSBS-4908R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4908R-A680
Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Latency-associated peptide: Required to maintain the Transforming growth factor beta-1 (TGF-beta-1) chain in a latent state during storage in extracellular matrix. Associates non-covalently with TGF-beta-1 and regulates its activation via interaction with 'milieu molecules', such as LTBP1, LRRC32/GARP and LRRC33/NRROS, that control activation of TGF-beta-1. Interaction with LRRC33/NRROS regulates activation of TGF-beta-1 in macrophages and microglia (Probable). Interaction with LRRC32/GARP controls activation of TGF-beta-1 on the surface of activated regulatory T-cells (Tregs). Interaction with integrins (ITGAV:ITGB6 or ITGAV:ITGB8) results in distortion of the Latency-associated peptide chain and subsequent release of the active TGF-beta-1.

Type: Primary
Antigen: TGFB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/390
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité