Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4908R-CY5
BOSSBS-4908R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4908R-CY5
Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the transforming growth factor beta (TGFB) family of cytokines, which are multifunctional peptides that regulate proliferation, differentiation, adhesion, migration, and other functions in many cell types. Many cells have TGFB receptors, and the protein positively and negatively regulates many other growth factors. The secreted protein is cleaved into a latency-associated peptide (LAP) and a mature TGFB1 peptide, and is found in either a latent form composed of a TGFB1 homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGFB1-binding protein, or in an active form composed of a TGFB1 homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGFB family members. This gene is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGF beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité