Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4910R-CY5
BOSSBS-4910R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4910R-CY5
Anti-CSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cytokine that plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines, and thereby plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. Plays an important role in the regulation of osteoclast proliferation and differentiation, the regulation of bone resorption, and is required for normal bone development. Required for normal male and female fertility. Promotes reorganization of the actin cytoskeleton, regulates formation of membrane ruffles, cell adhesion and cell migration. Plays a role in lipoprotein clearance.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité