Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ENPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-4913R-A555
BOSSBS-4913R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4913R-A555
Anti-ENPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
By generating PPi, plays a role in regulating pyrophosphate levels, and functions in bone mineralization and soft tissue calcification. PPi inhibits mineralization by binding to nascent hydroxyapatite (HA) crystals, thereby preventing further growth of these crystals. Preferentially hydrolyzes ATP, but can also hydrolyze other nucleoside 5' triphosphates such as GTP, CTP, TTP and UTP to their corresponding monophosphates with release of pyrophosphate and diadenosine polyphosphates, and also 3',5'-cAMP to AMP. May also be involved in the regulation of the availability of nucleotide sugars in the endoplasmic reticulum and Golgi, and the regulation of purinergic signaling. Appears to modulate insulin sensitivity and function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité