Anti-CD8B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-4914R-CY7
BOSSBS-4914R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4914R-CY7
Anti-CD8B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Identifies cytotoxic/suppressor T-cells that interact with MHC class I bearing targets. CD8 is thought to play a role in the process of T-cell mediated killing.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD8B
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité