Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4920R-A680
BOSSBS-4920R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4920R-A680
Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Fimbriae (also called pili), polar filaments radiating from the surface of the bacterium to a length of 0,5 to 1,5 micrometers and numbering 100 to 300 per cell, enable bacteria to colonise the epithelium of specific host organs. FanC is the main component of the K99 fimbriae.
Type: Primary
Antigen: Escherichia coli K99
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-181/181
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité