Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4920R-A750
BOSSBS-4920R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4920R-A750
Anti-Escherichka coli K99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Fimbriae (also called pili), polar filaments radiating from the surface of the bacterium to a length of 0,5 to 1,5 micrometers and numbering 100 to 300 per cell, enable bacteria to colonise the epithelium of specific host organs. FanC is the main component of the K99 fimbriae.

Type: Primary
Antigen: Escherichia coli K99
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-181/181
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité