Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-4938R-FITC
BOSSBS-4938R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-4938R-FITC
Anti-CXCL12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Chemoattractant active on T-lymphocytes, monocytes, but not neutrophils. Activates the C-X-C chemokine receptor CXCR4 to induce a rapid and transient rise in the level of intracellular calcium ions and chemotaxis. Also binds to atypical chemokine receptor ACKR3, which activates the beta-arrestin pathway and acts as a scavenger receptor for SDF-1. SDF-1-beta(3-72) and SDF-1-alpha(3-67) show a reduced chemotactic activity. Binding to cell surface proteoglycans seems to inhibit formation of SDF-1-alpha(3-67) and thus to preserve activity on local sites. Acts as a positive regulator of monocyte migration and a negative regulator of monocyte adhesion via the LYN kinase. Stimulates migration of monocytes and T-lymphocytes through its receptors, CXCR4 and ACKR3, and decreases monocyte adherence to surfaces coated with ICAM-1, a ligand for beta-2 integrins. SDF1A/CXCR4 signaling axis inhibits beta-2 integrin LFA-1 mediated adhesion of monocytes to ICAM-1 through LYN kinase. Inhibits CXCR4-mediated infection by T-cell line-adapted HIV-1. Plays a protective role after myocardial infarction. Induces down-regulation and internalization of ACKR3 expressed in various cells. Has several critical functions during embryonic development; required for B-cell lymphopoiesis, myelopoiesis in bone marrow and heart ventricular septum formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CXCL12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité