Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-4944R-CY3
BOSSBS-4944R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4944R-CY3
Anti-SETBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SETBP1 (SET binding protein 1), also known as SEB, is a 1,542 amino acid nuclear protein that contains three AT hook DNA-binding domains, one SKI homology region and a C-terminal SET-binding domain, which is followed by three PPLPPPPP repeats. SETBP1 may be involved in SET-related tumorigenesis and leukemogenesis by regulating the transforming activity of SKI in the nucleus or suppressing SET function. As a widely expressed protein, SETBP1 is encoded by a gene that maps to human chromosome 18, which houses over 300 protein-coding genes and contains nearly 76 million bases. There are a variety of diseases associated with defects in chromosome 18-localized genes, some of which include Trisomy 18 (also known as Edwards syndrome), Niemann-Pick disease, hereditary hemorrhagic telangiectasia, erythropoietic protoporphyria and follicular lymphomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SETBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité