Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4947R
BOSSBS-4947REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4947R
Anti-IL1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukins (ILs) are a large group of cytokines that are produced mainly by leukocytes, although some are produced by certain phagocytes and auxiliary cells. Each IL acts on a specific, limited group of cells through a receptor specific for that IL. Interleukin 1 (IL1), originally known as lymphocyte activating factor (LAF), activates T cells and lymphocytes, which then proliferate and secrete interleukin 2. IL1 is primarily released from stimulated macrophages and monocytes, but also is released from several other cell types and is thought to play a key role in inflammatory and immune responses. The two closely related agents, interleukin 1 alpha (IL1 alpha) and interleukin 1 beta (IL1 beta) bind to the same cell surface receptor, elicit nearly identical biological responses and share 25% homology in their amino acid sequence.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IL1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité