Anti-CRTAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-4957R-A350
BOSSBS-4957R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4957R-A350
Anti-CRTAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Interaction with CADM1 promotes natural killer (NK) cell cytotoxicity and interferon-gamma (IFN-gamma) secretion by CD8+ cells in vitro as well as NK cell-mediated rejection of tumors expressing CADM3 in vivo.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CRTAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité