Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCGF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-4958R-A555
BOSSBS-4958R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4958R-A555
Anti-PCGF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
PCGF1 is a component of the Polycomb group (PcG) multiprotein BCOR complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of some genes, such as BCL6 and the cyclin-dependent kinase inhibitor, CDKN1A. It represses CDKN1A expression by binding to its promoter, and this repression is dependent on the retinoic acid response element (RARE element). PCGF1 als promotes cell cycle progression and also enhances cell proliferation, thus it may have a positive role in tumor cell growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCGF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité