Anti-CD1D1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-4961R-A488
BOSSBS-4961R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4961R-A488
Anti-CD1D1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Antigen-presenting protein that binds self and non-self glycolipids and presents them to T-cell receptors on natural killer T-cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD1D1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité