Anti-human secretory IgA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4964R-A750
BOSSBS-4964R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-4964R-A750
Anti-human secretory IgA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds heavy metals. Contains three zinc and three copper atoms per polypeptide chain and only a negligible amount of cadmium. Inhibits survival and neurite formation of cortical neurons in vitro.
Type: Primary
Antigen: human secretory IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité