Anti-MT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4964R-CY5.5
BOSSBS-4964R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-4964R-CY5.5
Anti-MT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Binds heavy metals. Contains three zinc and three copper atoms per polypeptide chain and only a negligible amount of cadmium. Inhibits survival and neurite formation of cortical neurons in vitro.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité