Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-G6PDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4974R-CY5.5
BOSSBS-4974R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4974R-CY5.5
Anti-G6PDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Defects in G6PD are the cause of chronic non-spherocytic hemolytic anemia (CNSHA) . Deficiency of G6PD is associated with hemolytic anemia in two different situations. First, in areas in which malaria has been endemic, G6PD-deficiency alleles have reached high frequencies (1% to 50%) and deficient individuals, though essentially asymptomatic in the steady state, have a high risk of acute hemolytic attacks. Secondly, sporadic cases of G6PD deficiency occur at a very low frequencies, and they usually present a more severe phenotype. Several types of CNSHA are recognized. Class-I variants are associated with severe NSHA; class-II have an activity <10% of normal; class-III have an activity of 10% to 60% of normal; class-IV have near normal activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité