Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H1N1 NP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-4976R-FITC
BOSSBS-4976R-FITCEA 580 EUR InStock
BOSSBS-4976R-FITC
Anti-H1N1 NP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Encapsidates the negative strand viral RNA, protecting it from nucleases. The encapsidated genomic RNA is termed the ribonucleoprotein (RNP) and serves as template for transcription and replication. The RNP needs to be localized in the nucleus to start an infectious cycle, but is too large to diffuse through the nuclear pore complex. NP comprises at least 2 nuclear localization signals and is responsible of the active RNP import into the nucleus through the cellular importin alpha/beta pathway. Later in the infection, nucleus export of RNP are mediated through viral proteins NEP interacting with M1 which binds nucleoproteins. It is possible that the nucleoprotein binds directly exportin-1 (XPO1) and plays an active role in RNP nuclear export. M1 interaction with RNP seems to hide nucleoprotein's nuclear localization signals. Soon after a virion infects a new cell, M1 dissociates from the RNP under acidification of the virion driven by M2 protein. Dissociation of M1 from RNP unmask nucleoprotein's nuclear localization signals, targeting the RNP to the nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: H1N1 Nucleoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité