Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAM12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4977R
BOSSBS-4977REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4977R
Anti-ADAM12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ADAM (a disintegrin and metalloprotease) proteins are a family of over 30 membrane-anchored, glycosylated, Zn2+ dependent proteases that are involved in cell-cell, cell-matrix interface related processes including fertilization, muscle fusion, secretion of TNF?(tumor necrosis factor ?, and modulation of the neurogenic function of Notch and Delta (1-3). ADAM proteins possess a signal-domain, a pro-domain, a metalloprotease domain, a disintegrin domain (Integrin ligand), a cysteine-rich region, an epidermal growth factor-like domain, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail (1-3). ADAMs are expressed in brain, testis, epididymis, ovary, breast, placenta, liver, heart, lung, bone, and muscle, and catalyze proteolysis, adhesion, fusion, and intracellular signaling (3). ADAM 12 (Meltrin-a) is produced as 2 differentially spliced isoforms, a 718 amino acid secreted form (ADAM12S) and a 881 amino acid membrane-bound form (ADAM12L), and is involved in egg-sperm fusion (4-6).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ADAM12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité