Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4978R
BOSSBS-4978REA 698 EUR InStock
BOSSBS-4978R
Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plasma membrane-type Ca2+-ATPases (PMCAs) mediate the export of bivalent calcium ions from eukaryotic cells. As members of the P class of ion-motive ATPases, PMCAs are a functionally diverse group of proteins that are derived from alternatively spliced transcripts originating from at least four distinct genes. The expression of different PMCA isoforms and splice variants is regulated in a developmental, tissue- and cell type-specific manner, and with respect to the physiological needs of specific cell and tissue types. Spatial and temporal rates of resting intracellular Ca2+ concentrations and Ca2+ signaling in eukaryotic cells are dependent on the array of PMCA isoforms that are expressed in concert with the rate of Ca2+ export. PMCA1 (ATP2B1) is a ubiquitously expressed form of the PMCA calcium exporter family.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: KLRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité