Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rb2 p130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4984R-A750
BOSSBS-4984R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4984R-A750
Anti-Rb2 p130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
p130 is related both in structure and function to the retinoblastoma tumor suppressor protein and p107 (collectively known as pocket proteins) and is known to regulate the activity of E2F transcription factors. E2F transcription factors regulate the expression of a number of genes important in cell proliferation, particularly those involved in the progression through G1 and into the S phase of the cell cycle. Binding of p130 converts E2F transcription factors from transcriptional activators to transcriptional repressors.

Type: Primary
Antigen: Rb2 p130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/1139
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité