Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-4989R-FITC
BOSSBS-4989R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-4989R-FITC
Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
During development, promotes the survival and differentiation of selected neuronal populations of the peripheral and central nervous systems. Participates in axonal growth, pathfinding and in the modulation of dendritic growth and morphology. Major regulator of synaptic transmission and plasticity at adult synapses in many regions of the CNS. The versatility of BDNF is emphasized by its contribution to a range of adaptive neuronal responses including long-term potentiation (LTP), long-term depression (LTD), certain forms of short-term synaptic plasticity, as well as homeostatic regulation of intrinsic neuronal excitability.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BDNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité