Anti-PFKFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-5004R-A647
BOSSBS-5004R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5004R-A647
Anti-PFKFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PFKFB1 belongs to the family of bifunctional 6-phosphofructo-2-kinase:fructose-2,6-biphosphatase enzymes. It forms a homodimer that is involved in both the synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. The activity of this enzyme is thought to regulate glucose homeostasis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PFKFB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité