Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PFKFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5004R-A750
BOSSBS-5004R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5004R-A750
Anti-PFKFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PFKFB1 belongs to the family of bifunctional 6-phosphofructo-2-kinase:fructose-2,6-biphosphatase enzymes. It forms a homodimer that is involved in both the synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. The activity of this enzyme is thought to regulate glucose homeostasis.

Type: Primary
Antigen: PFKFB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/471
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité