Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHKG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5009R
BOSSBS-5009REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5009R
Anti-PHKG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Phosphorylase b kinase catalyzes the phosphorylation of serine in certain substrates, including troponin I. Polymer of 16 chains, four each of alpha, beta, gamma, and delta. Alpha and beta are regulatory chains, gamma is the catalytic chain, and delta is calmodulin. The two calmodulin-binding domains appear to act in concert to bind a single molecule of calmodulin and are pseudosubstrate/autoinhibitory domains.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PHKG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité