Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PHKG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5009R-A555
BOSSBS-5009R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5009R-A555
Anti-PHKG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Phosphorylase b kinase catalyzes the phosphorylation of serine in certain substrates, including troponin I. Polymer of 16 chains, four each of alpha, beta, gamma, and delta. Alpha and beta are regulatory chains, gamma is the catalytic chain, and delta is calmodulin. The two calmodulin-binding domains appear to act in concert to bind a single molecule of calmodulin and are pseudosubstrate/autoinhibitory domains.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PHKG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité