Anti-ABCG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-5013R-A647
BOSSBS-5013R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-5013R-A647
Anti-ABCG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transporter that appears to play an indispensable role in the selective transport of the dietary cholesterol in and out of the enterocytes and in the selective sterol excretion by the liver into bile.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ABCG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité