Anti-SOAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-5020R-CY3
BOSSBS-5020R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5020R-CY3
Anti-SOAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Plays a role in lipoprotein assembly and dietary cholesterol absorption. In addition to its acyltransferase activity, it may act as a ligase. May provide cholesteryl esters for lipoprotein secretion from hepatocytes and intestinal mucosa.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SOAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité