Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5021R
BOSSBS-5021REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5021R
Anti-ACOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Defects in ACOX1 are the cause of adrenoleukodystrophy pseudoneonatal (Pseudo-NALD); also known as peroxisomal acyl-CoA oxidase deficiency. Pseudo-NALD is a peroxisomal single-enzyme disorder. Clinical features include mental retardation, leukodystrophy, seizures, mild hepatomegaly, hearing deficit. Pseudo-NALD is characterized by increased plasma levels of very-long chain fatty cids, due to decreased or absent peroxisome acyl-CoA oxidase activity. Peroxisomes are intact and functioning.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ACOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité