Anti-SAHH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5029R-A750
BOSSBS-5029R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-5029R-A750
Anti-SAHH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Adenosylhomocysteine is a competitive inhibitor of S-adenosyl-L-methionine-dependent methyl transferase reactions; therefore adenosylhomocysteinase may play a key role in the control of methylations via regulation of the intracellular concentration of adenosylhomocysteine.
Type: Primary
Antigen: SAHH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 25-125/432
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité