Anti-AHCY Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5029R-CY5.5
BOSSBS-5029R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-5029R-CY5.5
Anti-AHCY Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Adenosylhomocysteine is a competitive inhibitor of S-adenosyl-L-methionine-dependent methyl transferase reactions; therefore adenosylhomocysteinase may play a key role in the control of methylations via regulation of the intracellular concentration of adenosylhomocysteine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AHCY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité