Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGPAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5032R-CY5.5
BOSSBS-5032R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5032R-CY5.5
Anti-AGPAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Agpat2 is a member of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase family. It is located within the endoplasmic reticulum membrane and converts lysophosphatidic acid to phosphatidic acid, the second step in de novo phospholipid biosynthesis. Mutations in its have been associated with congenital generalized lipodystrophy (CGL), or Berardinelli-Seip syndrome, a disease characterized by a near absence of adipose tissue and severe insulin resistance. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AGPAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité