Anti-AGPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5033R-A680
BOSSBS-5033R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-5033R-A680
Anti-AGPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid by incorporating an acyl moiety at the sn-2 position of the glycerol backbone.
Type: Primary
Antigen: AGPAT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 231-330/378
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité