Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5034R-CY5.5
BOSSBS-5034R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5034R-CY5.5
Anti-APOA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Apolipoprotein A II is the second most abundant protein of the high density lipoprotein particles. The apolipoprotein A II gene consists of 4 exons and 3 introns. The four exons encode the 5' untranslated region, pre peptide, a short N terminal domain and a C terminal domain composed of a variable number of lipid binding amphipathic helices. Familial apolipoprotein A II deficiency may result from a splice junction alteration which blocks splicing of intron 3 from the primary transcript and result in the formation of a non functional mRNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité