Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-5036R-A488
BOSSBS-5036R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5036R-A488
Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Apolipoprotein C-II (apoCII) is in found in chylomicrons (large lipoprotein particles absorbed from the gastrointestinal tract) and VLDL (large lipoproteins that are broken down to eventually form LDL). ApoCII activates the enzyme lipoprotein lipase, which hydrolyzes triglycerides and thus provides free fatty acids for cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: APOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité