Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5036R-CY5.5
BOSSBS-5036R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5036R-CY5.5
Anti-APOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Apolipoprotein C-II (apoCII) is in found in chylomicrons (large lipoprotein particles absorbed from the gastrointestinal tract) and VLDL (large lipoproteins that are broken down to eventually form LDL). ApoCII activates the enzyme lipoprotein lipase, which hydrolyzes triglycerides and thus provides free fatty acids for cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: APOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité