Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL4A3BP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5044R-CY5
BOSSBS-5044R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5044R-CY5
Anti-COL4A3BP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Shelters ceramides and diacylglycerol lipids inside its START domain and mediates the intracellular trafficking of ceramides and diacylglycerol lipids in a non-vesicular manner.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COL4A3BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité