Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP46A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5046R-CY7
BOSSBS-5046R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5046R-CY7
Anti-CYP46A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Cyp46 gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This endoplasmic reticulum protein is expressed exclusively in the brain, where it converts cholesterol to 24S-hydroxycholesterol by adding a hydroxyl group to cholesterol, producing a product that is more soluble than cholesterol and able to be exported from the brain.Cyp46 is also known as 24S-cholesterol hydroxylase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CYP46A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité