Anti-CROT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-5048R
BOSSBS-5048REA 725 EUR InStock
BOSSBS-5048R
Anti-CROT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-oxidation of fatty acids. The highest activity concerns the C6 to C10 chain length substrate. Converts the end product of pristanic acid beta oxidation, 4,8-dimethylnonanoyl-CoA, to its corresponding carnitine ester.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CROT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité